Learn More
Lenz Laborglasintrumente Destillationsbehälter nach Anschütz/Thiele, gerade, mit Kühlmantel
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
732.00 € - 745.00 €
Spezifikation
Standard-Konusverbindung Hülse und Kern NS 29/32
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Material Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10683622
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Lenz Laborglasintrumente
05305014
Duran Glas 100 ml
732.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10000491
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Lenz Laborglasintrumente
05305004
Duran Glas 50 ml
732.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10244531
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Lenz Laborglasintrumente
05305104
Duran Schläuche, PTFE 50 ml
738.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10468212
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Lenz Laborglasintrumente
05305114
Duran Schläuche, PTFE 100 ml
745.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Aufnahmen mit geradem Adapter
  • Mit Kühlmantel, Graduierung, Buchse und Konus, NS 29/32
  • Vakuumanschluss: Gewinde GL18
  • NS-Absperrhahn mit Stopfen aus massivem Glas oder PTFE
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
Hülse und Kern NS 29/32