Learn More
Lenz Laborglasintrumente Destillationsbehälter nach Anschütz/Thiele, gerade, mit Kühlmantel
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05305104
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aufnahmen mit geradem Adapter
- Mit Kühlmantel, Graduierung, Buchse und Konus, NS 29/32
- Vakuumanschluss: Gewinde GL18
- NS-Absperrhahn mit Stopfen aus massivem Glas oder PTFE
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Duran Schläuche, PTFE | |
50 ml | |
Hülse und Kern NS 29/32 |