Learn More
Lenz Laborglasintrumente Destillationsbehälter nach Anschütz/Thiele, gerade, mit Kühlmantel
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05305114
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10468212
  • 745.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Aufnahmen mit geradem Adapter
  • Mit Kühlmantel, Graduierung, Buchse und Konus, NS 29/32
  • Vakuumanschluss: Gewinde GL18
  • NS-Absperrhahn mit Stopfen aus massivem Glas oder PTFE
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
Duran Schläuche, PTFE
100 ml
Hülse und Kern NS 29/32