Learn More
DWK Life Sciences Einweg-Kulturröhrchen, aus Kalk-Soda-Glas, mit DIN-Gewinde, mit TPE-Dichtung und Schraubverschluss aus PP
Kulturröhrchen dienen zur Anzucht von Kulturen aus Flüssigmedien.
58.15 € - 93.70 €
Spezifikation
Beschreibung 1 mm Stärke
Material Kalknatronglas, Polypropylen, TPE
Zur Verwendung mit Wachstum von Mikroorganismen; Lagerung und Transport kleiner Mengen von Flüssigkeiten und sterilen Kulturen
Enthält mit TPE-Schraubverschluss
Menge 100/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10431541
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
231751459
16 mm 100 mm
86.15 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10223311
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
231751159
12 mm 100 mm
58.15 €
100 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10739211
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
231752155
16 mm 160 mm
93.70 €
100 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10643982
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
231752352
18 mm 180 mm
91.00 €
100 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die In-vitro Kultivierung von tierischen und pflanzlichen Zellen in einem Nährmedium ist ein wesentlicher Bestandteil heutiger Forschung im Bereich der Mikrobiologie. Diese Kultivierungsansätze können in unterschiedlichen Maßstäben stattfinden - entsprechend werden die Ansatzgefäße ausgewählt. Für Testläufe werden somit eher kleine Gefäße wie Kulturröhrchen benutzt. Neben Kulturröhrchen aus DURAN™ bietet unser Produktprogramm auch Kulturröhrchen aus Kalk-Soda-Glas. Dies ist ein Glas der dritten Wasserbeständigkeitsklasse und gehört zu den Kalknatrongläsern mit einem hohen Anteil an Alkali- und Erdalkalioxiden.
  • Kultivierung, Lagerung und Transport von kleinen Flüssigkeitsmengen
Spezifikation
Spezifikation
1 mm Stärke
Wachstum von Mikroorganismen; Lagerung und Transport kleiner Mengen von Flüssigkeiten und sterilen Kulturen
100/Packung
Kalknatronglas, Polypropylen, TPE
mit TPE-Schraubverschluss
Nicht autoklavierbar