Learn More
DWK Life Sciences Einweg-Kulturröhrchen, aus Kalk-Soda-Glas, mit DIN-Gewinde, mit TPE-Dichtung und Schraubverschluss aus PP
Kulturröhrchen dienen zur Anzucht von Kulturen aus Flüssigmedien.
Marke: DWK Life Sciences 231751459
63.75 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die In-vitro Kultivierung von tierischen und pflanzlichen Zellen in einem Nährmedium ist ein wesentlicher Bestandteil heutiger Forschung im Bereich der Mikrobiologie. Diese Kultivierungsansätze können in unterschiedlichen Maßstäben stattfinden - entsprechend werden die Ansatzgefäße ausgewählt. Für Testläufe werden somit eher kleine Gefäße wie Kulturröhrchen benutzt. Neben Kulturröhrchen aus DURAN™ bietet unser Produktprogramm auch Kulturröhrchen aus Kalk-Soda-Glas. Dies ist ein Glas der dritten Wasserbeständigkeitsklasse und gehört zu den Kalknatrongläsern mit einem hohen Anteil an Alkali- und Erdalkalioxiden.- Kultivierung, Lagerung und Transport von kleinen Flüssigkeitsmengen
Spezifikation
1 mm Stärke | |
100 mm | |
Wachstum von Mikroorganismen; Lagerung und Transport kleiner Mengen von Flüssigkeiten und sterilen Kulturen | |
100/Packung | |
Nicht autoklavierbar |
12 mL | |
Kalknatronglas, Polypropylen, TPE | |
mit TPE-Schraubverschluss | |
GL 18 | |
16 mm |