Learn More
DWK Life Sciences Einweg-Kulturröhrchen, aus Kalk-Soda-Glas, mit DIN-Gewinde, mit TPE-Dichtung und Schraubverschluss aus PP
Kulturröhrchen dienen zur Anzucht von Kulturen aus Flüssigmedien.
Marke:  DWK Life Sciences 231752352
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10643982
  • 91.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die In-vitro Kultivierung von tierischen und pflanzlichen Zellen in einem Nährmedium ist ein wesentlicher Bestandteil heutiger Forschung im Bereich der Mikrobiologie. Diese Kultivierungsansätze können in unterschiedlichen Maßstäben stattfinden - entsprechend werden die Ansatzgefäße ausgewählt. Für Testläufe werden somit eher kleine Gefäße wie Kulturröhrchen benutzt. Neben Kulturröhrchen aus DURAN™ bietet unser Produktprogramm auch Kulturröhrchen aus Kalk-Soda-Glas. Dies ist ein Glas der dritten Wasserbeständigkeitsklasse und gehört zu den Kalknatrongläsern mit einem hohen Anteil an Alkali- und Erdalkalioxiden.
  • Kultivierung, Lagerung und Transport von kleinen Flüssigkeitsmengen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 mm Stärke
180 mm
Wachstum von Mikroorganismen; Lagerung und Transport kleiner Mengen von Flüssigkeiten und sterilen Kulturen
100/Packung
Nicht autoklavierbar
32 mL
Kalknatronglas, Polypropylen, TPE
mit TPE-Schraubverschluss
GL 18
18 mm