Learn More
Epredia™ Einwegklingenträger
Nutzen Sie Niedrig- und Hochprofilklingen mit dem Schnellspannsystem der Epredia™ Einwegklingenträger.
Marke: Epredia™ 705800
Beschreibung
Nutzen Sie Niedrig- und Hochprofilklingen mit dem Schnellspannsystem der Thermo Scientific™ Einwegklingenträger. Die weiterentwickelten Modelle (lange Schneidbewegung und Version 2 mit Führungsschienen) verfügen über abnehmbare Hebel für Klingenwinkel und Klingeneinspannung.
Einweg-Schaufelträger- Die Klingenwinkel- und Klingeneinstellhebel sind abnehmbar, um die Benutzereinstellungen zu schützen (nur Geräte Version 2 und 3)
- Der konzentrische Hebel wird auf dem Schwalbenschwanz fixiert, um eine versehentliche Bewegung des Halters zu verhindern (Nur Geräte Version 2 und 3)
- Schnellspannsystem für Klingen mit hohem und niedrigem Profil
- Einstellbarer Freiwinkel
- Der bewegliche Messerschutz bedeckt die Klinge vollständig in jeder Position
- Messerträgersockel im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Klingenträger E | |
Klingenträger E | |
HM 310, HM 315 und HM 325 |