Learn More
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton, 133 mm
Kombinieren Sie diese Boxen mit verschiedenen Gittereinsätzen, um Platz für eine Vielzahl von Röhrchengrößen zu bieten.Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton sind bis -80 °C temperaturbeständig, ideal für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen.
Marke:  Fisherbrand™ FB71285
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11802493
  • 82.85 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhältlich mit einer wasserabweisenden Oberflächenbearbeitung oder mit einer wasserfesten Kunststoffbeschichtung
  • Höchste Flexibilität:Die Kryoboxen können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 28,5 mm kombiniert werden.
  • Wenn der Gittereinsatz entfernt wird, können die Kryoboxen für größere Gefäße genutzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
5 ml
Pappe
Kryobox
133 x 133 mm
133 mm
133 mm
0,8 kg
Rot
Quadratisch
10/Packung
133 x 133 x 100 mm
133 mm
100 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton, 133 mm > Farbe: Rot; Abmessungen (L x B x H): 133 x 133 x 100 mm