Learn More
Fisherbrand™ Trockenschrank mit Schwerkraftkonvektion
Idealer Inkubator für einfache Inkubationsanwendungen und Wärmelagerung
Marke:  Fisherbrand™ 50155071
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15845911
  • 3140.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ideal für grundlegende Trocknungs- oder Heizanwendungen
  • Maximale Temperatur 250 °C
  • Übertemperaturschutz
  • Manuell einstellbare Luftklappe für eine erhöhte Luftzirkulation
  • Digitale Steuerung
  • Innenraum aus Edelstahl
  • Zwei Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung
  • CE-Kennzeichnung
  • Zwei Draht-Einlegeböden sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten
  • Zusätzliche Einlegeböden sind auch separat erhältlich
  • Energieverbrauch: 320 W
Trocknen, Erhitzen, einfache Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
176L
Digital
25 kg
UK und EU
±4,5 °C bei 150 °C
589 x 438 x 680mm
67 kg
1.400 W
Schwere
50 bis 250°C
Edelstahl
2
±0,4 °C bei 150 °C
Zwei Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung
738 x 640 x 920 mm
230 V, 50/60 Hz
Videos
  • Fisherbrand general purpose ovens
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Flyers
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Trockenschrank mit Schwerkraftkonvektion > Fassungsvermögen: 176L