Learn More
Corning™ Für den Einmalgebrauch bestimmte 45 mm aseptische Transferkappe für Mikroträgerflaschen, steril
Corning Mikroträger, erhältlich in 100 g- und 500 g-Flaschen, können mit diesen Corning aseptischen Transferkappen ausgestattet werden, um eine versehentliche Kontamination beim Bioreaktorladen zu verhindern.
212.00 € - 227.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Aseptischer Transferschraubverschluss |
---|---|
Sterilität | Steril |
Beschreibung | Für den Einmalgebrauch bestimmte 45 mm aseptische Transferkappe |
Material | Kappe aus Polypropylen mit chemisch- und hitzebeständigen flexiblen Schläuche |
Menge | 1 pro Packung, 1 pro Karton |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17760708
|
Corning™
4626 |
Männlicher Luer-Lock-Anschluss mit Schlauch (1/8 in. ID, 1/4 in. AD) | 100 g-Mikroträgerflasche |
227.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17802155
|
Corning™
4628 |
Männlicher Luer-Lock-Anschluss mit Schlauch (1/8 in. ID, 1/4 in. AD) | 500g Microcarrier Bottle |
212.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17892145
|
Corning™
4629 |
MPC with tubing (1/4 in. ID, 3/8 in. OD) | 500g Microcarrier Bottle |
227.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Steril (10–6 SAL-Wert) und einzeln doppelt verpackt
- Für 100 g- und 500 g-Mikroträger-Flaschen, separat erhältlich
- Chemisch beständige, heißsiegelfähige, flexible Schläuche
- Schlauchlänge mit Steckverbinder 30 Zoll (76.2 cm)
- Mit Luer-Lock (männlich) oder MPC-Verbindung erhältlich
Spezifikation
Aseptischer Transferschraubverschluss | |
Für den Einmalgebrauch bestimmte 45 mm aseptische Transferkappe | |
1 pro Packung, 1 pro Karton |
Steril | |
Kappe aus Polypropylen mit chemisch- und hitzebeständigen flexiblen Schläuche |