Learn More
Corning™ Für den Einmalgebrauch bestimmte 45 mm aseptische Transferkappe für Mikroträgerflaschen, steril
Corning Mikroträger, erhältlich in 100 g- und 500 g-Flaschen, können mit diesen Corning aseptischen Transferkappen ausgestattet werden, um eine versehentliche Kontamination beim Bioreaktorladen zu verhindern.
Marke: Corning™ 4628
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.30000kg
Beschreibung
These are aseptic transfer casp for 100 g and 500 g sizes.
Spezifikation
Für den Einmalgebrauch bestimmte 45 mm aseptische Transferkappe | |
Männlicher Luer-Lock-Anschluss mit Schlauch (1/8 in. ID, 1/4 in. AD) | |
Steril | |
1/Cs. |
Aseptischer Transferschraubverschluss | |
500g Microcarrier Bottle | |
Kappe aus Polypropylen mit chemisch- und hitzebeständigen flexiblen Schläuche |