Learn More
Corning™ Für den Einmalgebrauch bestimmte 45 mm aseptische Transferkappe für Mikroträgerflaschen, steril
Corning Mikroträger, erhältlich in 100 g- und 500 g-Flaschen, können mit diesen Corning aseptischen Transferkappen ausgestattet werden, um eine versehentliche Kontamination beim Bioreaktorladen zu verhindern.
Marke:  Corning™ 4626
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.29200kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17760708
  • 227.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
Dies sind aseptische Transferkappen für die Größen 100 g und 500 g.
Spezifikation
Spezifikation
Für den Einmalgebrauch bestimmte 45 mm aseptische Transferkappe
Männlicher Luer-Lock-Anschluss mit Schlauch (1/8 in. ID, 1/4 in. AD)
Steril
1/Karton
Aseptischer Transferschraubverschluss
100 g-Mikroträgerflasche
Kappe aus Polypropylen mit chemisch- und hitzebeständigen flexiblen Schläuche