Learn More
VELP Scientifica™ Dispergierwerkzeug
Dispergierwerkzeug, geeignet für Emulsionen und Suspensionen, die eine hohe Endfeinheit erfordern.
913.00 € - 1165.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Dispergierwerkzeug |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Klingenmaterial | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Probenvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Probenvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17861187
|
VELP Scientifica™
A00000464 |
Dispergierwerkzeug | 50 bis 2.000 ml |
923.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17891177
|
VELP Scientifica™
A00000478 |
Multi-use Dispersing Tool | 50 bis 2.000 ml |
913.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17881177
|
VELP Scientifica™
A00000462 |
Dispergierer für faserige Proben | 50 bis 2.000 ml |
923.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17821187
|
VELP Scientifica™
A00000479 |
Dispergierer für hohe Volumina | 100 bis 2.500 ml |
1145.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17811187
|
VELP Scientifica™
A00000480 |
High Peripheral Speed Disperser | 100 bis 2.500 ml |
1165.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17801187
|
VELP Scientifica™
A00000473 |
Organic Tissue Disperser | 0.2 to 50 mL |
1115.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17871187
|
VELP Scientifica™
A00000469 |
Dispergierwerkzeug | 100 bis 2.500 ml |
1165.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17841187
|
VELP Scientifica™
A00000472 |
Solid-in-liquid Dispersing Tool | 1000 to 4000 mL |
1115.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17851187
|
VELP Scientifica™
A00000463 |
Dispergierwerkzeug zum Emulgieren | 50 bis 2.000 ml |
1115.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
BEISPIELE UND ANWENDUNGEN
- Zubereitung schaumiger Mischungen (Eis, Butter, Margarine, Glasur) und streichfähiger Cremes
- Herstellung von Tablettenüberzügen
- Herstellung pharmazeutischer Salben und Cremes
- Herstellung kosmetischer Produkte (Lippenbalsam, Seife, Shampoo, Spülung, Cremes, Lippenstift, Mascara)
- Herstellung von Pigmenten, Tinten, Farben
- Aufbereitung von Biodiesel und Dispergierung von Erdölderivaten (z. B. Asphalt)
Spezifikation
Dispergierwerkzeug | |
Autoklavierbar | |
Edelstahl |