Learn More
VELP Scientifica™ Dispergierwerkzeug
Dispergierwerkzeug, geeignet für Emulsionen und Suspensionen, die eine hohe Endfeinheit erfordern.
Marke: VELP Scientifica™ A00000469
1045.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22997" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
BEISPIELE UND ANWENDUNGEN
- Zubereitung schaumiger Mischungen (Eis, Butter, Margarine, Glasur) und streichfähiger Cremes
- Herstellung von Tablettenüberzügen
- Herstellung pharmazeutischer Salben und Cremes
- Herstellung kosmetischer Produkte (Lippenbalsam, Seife, Shampoo, Spülung, Cremes, Lippenstift, Mascara)
- Herstellung von Pigmenten, Tinten, Farben
- Aufbereitung von Biodiesel und Dispergierung von Erdölderivaten (z. B. Asphalt)
Spezifikation
Dispergierwerkzeug | |
40 bis 175 mm | |
Edelstahl | |
Dispergierwerkzeug |
100 bis 2.500 ml | |
Autoklavierbar | |
Edelstahl | |
Je 1 |