Learn More
VELP Scientifica™ Dispergierwerkzeug
Dispergierwerkzeug, geeignet für Emulsionen und Suspensionen, die eine hohe Endfeinheit erfordern.
Marke: VELP Scientifica™ A00000472
997.50 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22997" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
BEISPIELE UND ANWENDUNGEN
- Homogenisierung von Lebensmitteln (Milchshakes, homogenisierte Lebensmittel, Getränke)
- Zubereitung von Füllungen für Lebensmittel (z. B. Fleisch, Gemüse)
Spezifikation
Dispergierwerkzeug | |
40 bis 175 mm | |
Stainless Steel | |
Solid-in-liquid Dispersing Tool |
1000 to 4000 mL | |
Autoklavierbar | |
Stainless Steel | |
Je 1 |