Learn More
Fisherbrand™ Dispensertips
Robuste, stabile und langlebige Dosierspitzen für verschiedene Pipettierermarken. Für die Dosierung von Flüssigkeiten mit hoher Viskosität und hohem Dampfdruck.
Marke: Fisherbrand™ 702626
176.72 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Diese Einwegspitzen eignen sich für die folgenden Mehrfachspender:
- BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch/S
- Eppendorf Multipette™ 4780
- Gilson Distriman™ und Gilson Repetman™
- Ritter Ripette™ pro
- EDOS™ 5221
- Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
- STARLAB RepeatOne™
Spezifikation
1.25 ml | |
X100 | |
Für die Dosierung von Flüssigkeiten mit hoher Viskosität und hohem Dampfdruck | |
Dispenser-Spitze | |
Polypropylen |
Steril | |
ISO 8655 | |
Beta-bestrahlt | |
Ja |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24163Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24163Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%