Learn More
Fisherbrand™ Dispensertips
Artikelnummer. p-8003882 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 ml
0.5 ml
1,25 mL
1.25 ml
2.5 ml
5,0 mL
5 ml
12,5 mL
12.5 ml
25 mL
50 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 15163646
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Robuste, stabile und langlebige Dosierspitzen für verschiedene Pipettierermarken. Für die Dosierung von Flüssigkeiten mit hoher Viskosität und hohem Dampfdruck.
  • Diese Einwegspitzen eignen sich für die folgenden Mehrfachspender:
  • BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch/S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Distriman™ und Gilson Repetman™
  • Ritter Ripette™ pro
  • EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
  • STARLAB RepeatOne™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 0.1 ml
Sterilität Unsteril
Zertifizierung/Konformität ISO 8655
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Dosierung von Flüssigkeiten mit hoher Viskosität und hohem Dampfdruck
Produkttyp Dispenser-Spitze
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Eppendorf Multipette 4780, Other Compatible System
Material Polypropylen