Beschreibung
- Sehr dünnes Papier
- Aus 100 % Manilafasern
- Nicht flauschig
- Gewicht: 12 g/m2
Verwendung
- Reinigen verschiedener optischer Linsen
- Reinigung von Lichtleiterfasern
Spezifikation
Reinigungstuch für Linsen | |
Reinigung verschiedener optischer Linsen (Objektive, Binokulare, Lupen, Gläser etc.), Reinigung optischer Faserfilamente | |
Manilla Fasern |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Reinigungstuch für Linsen > Abmessungen: 150x100 mm; Menge: 625/Pckg. Broschüre
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur