Learn More
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonukleotid HPLC-Säulen
Profitieren Sie mit Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonukleotid-HPLC-Säulen von einem starken Anionenaustausch für die hochauflösende Analyse und Reinigung synthetischer Oligonukleotide.
Marke: Thermo Scientific™ 062998
Beschreibung
Profitieren Sie mit Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonukleotid-HPLC-Säulen von einem starken Anionenaustausch für die hochauflösende Analyse und Aufreinigung von synthetischen Oligonukleotiden.
- Erzielen Sie eine Auflösung für Oligonukleotide im Größenbereich von n oder n-1
- Lösen Sie Oligonukleotide mit sekundären Strukturen auf
- Phosphorothioat-Reinheit für Assays
- Selektivitätskontrolle mit pH-Wert, Salz und Lösungsmittel
- Lösen Sie RNA mit abweichenden Verknüpfungen (2‘ bis 5') von normaler SSRNA auf
Spezifikation
Vorsäulen | |
HPAE-PAD | |
4000 psi (275 bar) | |
2,5 bis 12,5 | |
Each | |
Quaternäres Ammonium | |
Nicht poröses Polymer | |
Ionenaustausch | |
Bio-LC |
4 mm | |
50 mm | |
8 μm | |
Nicht porös | |
85 °C | |
DNAPac | |
Ionenaustausch | |
Vorsäule | |
Responsibly packaged |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.