Learn More
Dimethyl-ethoxy-vinylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 99°C |
Chemischer Name oder Material | Dimethylethoxyvinylsilane |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1743477 |
Flammpunkt | −3°C (26°F) |
Formelmasse | 130.26 |
Reinheit (%) | 97% |
Brechungsindex | 1.398 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Name des Produkts
Dimethyl-ethoxy-vinylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur