Learn More
Silikonöl, hohe Temperatur, nutzbarer Temperaturbereich: 25 bis 250 °C (offenes System) und 25 bis 315 °C (geschlossenes System), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15455005
Silikonöl, hohe Temperatur, nutzbarer Temperaturbereich: 25 bis 250 °C (offenes System) und 25 bis 315 °C (geschlossenes System), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455005
2.5 kg
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Artikelnummer. 15455005
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045896.A4
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Silicone oil is used in high temperature open systems, closed systems and circulating, closed loop and heat transfer baths. It is used as a high temperature fluid for laboratory research apparatus and instruments. It is also used as a calibration media in temperature controlled baths.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Offenes Hochtemperatursystem, geschlossenes System, Umwälzsystem, geschlossener Kreislauf und Wärmeübertragungsbäder
  • Hochtemperaturflüssigkeiten für Laborgeräte und -instrumente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68083-14-7
Summenformel C16H22O2Si2
Molekulargewicht (g/mol) 302.52
MDL-Nummer MFCD00132673
InChI-Schlüssel ARWRSWALIGRKQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl-dimethylsiloxane copolymer, polydimethyl-diphenylsiloxane, viscosity 400cst.
PubChem CID 121233058
IUPAC-Name Methoxy-dimethyl-[methyl(diphenyl)silyl]oxysilan
SMILES CO[Si](C)(C)O[Si](C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicone Oil
Namenshinweis High temperature, Usable temp. range: 25 to 250°C (open system) and 25 to 315°C (closed system)
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 2.5 kg
Flammpunkt >300°C (572°F)
Merck Index 14,8495
Löslichkeitsinformationen Miscible with aliphatic,aromatic hydrocarbons,alcohol and chlorinated hydrocarbons. Immiscible with water,methanol and ethylene glycol.
Brechungsindex 1.505
Dichte 1.07 g/mL
Name des Produkts
Silikonöl, hohe Temperatur, nutzbarer Temperaturbereich: 25 bis 250 °C (offenes System) und 25 bis 315 °C (geschlossenes System), Thermo Scientific Chemicals >