Learn More
Diglykolsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10544101
Diglykolsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10544101
500g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10544101
Marke: Thermo Scientific Acros 162265000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-99-6
Summenformel C4H6O5
Molekulargewicht (g/mol) 134.09
MDL-Nummer MFCD00004309
InChI-Schlüssel QEVGZEDELICMKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diglycolic acid, 2,2'-oxydiacetic acid, oxydiacetic acid, acetic acid, 2,2'-oxybis, oxybisacetic acid, oxydiethanolic acid, diglycolicacid, bis carboxymethyl ether, oxodiacetic acid, 3-oxapentanedioic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8088
IUPAC-Name 2-(Carboxymethoxy)Essigsäure
SMILES OC(=O)COCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diglycolic acid
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 141,0°bis 145,0 °C
Farbe Weiß bis Beige
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel O(CH2CO2H)2
Beilstein 03, 234
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.Andere Löslichkeiten: Löslich in Ethanol
Formelmasse 134.09
Reinheit (%) 98%
Menge 500g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0435786 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2024 Catalog Number162261000,162260025,162265000
ChargennummerA0435785 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2024 Catalog Number162261000,162260025,162265000
ChargennummerA0397590 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number162261000,162260025,162265000
ChargennummerA0402128 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number162261000,162260025,162265000
ChargennummerA0398855 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number162261000,162260025,162265000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diglycolic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Diglykolsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >