Learn More
Thermo Scientific™ Digitale Mikrotiterplattenschüttler
Artikelnummer. p-7084497 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
EU-, UK-, CN-Stecker
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16514622
Marke: Thermo Scientific™ 88882006
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Standardpackung mit einer Standardplattform mit 6 montierten Klammern 88882115 (Größe für 4 Mikrotiterplatten)
Präzises und effizientes Mischen von Proben
Stabiles und präzises Schütteln von Mikrotiterplatten mit Plattform in Standardausführung und Übergröße zum Schütteln von maximal sechs Mikrotiterplatten in einem Durchlauf.
  • Digitale Anzeige von Drehzahl und Zeit
  • Drehzahlbereich: 150–1200 U/min
  • Präzise Drehzahlregelung:
  • ±1 % der eingestellten Drehzahl bis 299 U/min
  • ±2 % 300 bis 1.200 U/min
  • Schüttelamplitude: 2,5 mm
  • Max. Beladung bis 4 kg
  • Zeitschaltbereich: bis zu 99 h 59 min
  • Optionale große Plattform für 6 Mikrotiterplatten
  • Optionale Röhrchengestelle für Röhrchen mit 1,5, 15 oder 50 ml Volumen
Serviceplan
Standardgarantie von Thermo, Reparaturservice und kostenlose Ersatzteile innerhalb der Garantie
Zertifizierungen
cCSAus, CE, RoHS
Garantie
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 2,5 mm
Tragkraft (metrisch) 1 kg bei 1200 rpm, 4 kg bei 400 rpm
Genauigkeit der Drehzahlregelung 1 U/min
Drehzahlbereich 150 bis 1.200 U/min
Elektrische Anforderungen 100/240 V
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Stromstärke 72 VA
Produkttyp Digitaler Mikrotiterplattenschüttler
Zertifizierung/Konformität cCSAus, CE, RoHS
Steckertyp EU-, UK-, CN-Stecker
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 41 bis 104 °F
Frequenz 50/60 Hz
Material Plattform aus Edelstahl
Abmessungen (T x B x H) innen 383 x 260 x 145 mm (15,1 x 10,2 x 5,7 in.)
Abmessungen (L x B) Plattform 275 x 235 mm (10,8 x 9,3 in.)
Abmessungen (L x B x H) 487 x 387 x 264 mm (19,2 x 15,2 x 10,4 in.)
Länge (angloamerikanisch) Plattform 10,8 in.
Länge (metrisch) Plattform 275 mm
Breite (angloamerikanisch) Plattform 9,3 in.
Breite (metrisch) Plattform 235 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 33 lb.
Versandgewicht (metrisch) 15 kg/33 lb.
Gewicht (angloamerikanisch) 28,2 lb.
Gewicht (metrisch) 12,8 kg
Reglertyp LED
Modell Digitaler Mikrotiterplattenschüttler
Display LED
Zur Verwendung mit (Geräte) Taumelschüttler, Rotator, Mischer
Luftfeuchtigkeitsbereich 20 bis 80 %
Plattformausführung Tablett
Zeitschaltbereich 1 min bis 99 h 59 min