Learn More
Heidolph Instruments Aluminiumklemme mit Epoxydharz
Die Klemme für Stativ S2, Stativ S2 XXL und Teleskopstative mit 12 bis 32 mm Durchmesser eignet sich für den Einsatz in den meisten wissenschaftlichen, Forschungs- und anderen Laboren.
Marke: Heidolph Instruments 570-22000-00
123.35 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Klammer für Stativ S2, Stativ S2 XXL und Teleskopstativ, 12 bis 32 mm Durchmesser
- Zum Anbringen von Rührern an ein Stativ
- Für Stäbe mit einem Durchmesser von 13 bis 25 mm
- Aluminiumklammern mit Epoxidharz
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Stativklemme | |
0.5 to 1.3 in. | |
Black | |
Nicht steril |
Je 1 | |
Aluminium | |
13 bis 32 mm | |
Ohne Federmechanismus | |
Epoxy Resin |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen