Learn More
Gibertini Elettronica™ Digital Contact Angle
Messen Sie mit diesem digitalen Tensiometer die Oberflächenspannung von Flüssigkeiten effizient. Der Gibertini Elettronica™ Digital Contact Angle verfügt über ein einfaches, robustes Design für schnelle Reaktionszeiten und präzise Ergebnisse.
Marke: Gibertini Elettronica™ DCA400
Beschreibung
- Anzeige des Oberflächenspannungswerts ausgedrückt in mN/m (dyne/cm), gemessen mit der Wilhelmy-Methode
- Automatische Kalibrierung mit interner Masse
- Kontaktwinkel 0 bis 180 Grad
- Glasplatten (Abmessungen 24 x 24 x 0.15 mm)
- Hängesystem für die Anordnung von Glasplatten
- Glasbehälter für flüssige Proben
- Manuell einstellbarer Laborheber
- Automatischer Heber mit programmierbarer Geschwindigkeit (von 21 bis 328 mm/s)
- Wilhelmy-Platte aus Platin
- Du Nouy-Ring aus Platin
- Schwimmer, kalibriert in Gewicht und Volumen, und Doppelwandzylinder für relative Dichtemessung:
- Spezieller Behälter für die Thermostatisierung der Proben
- Spezialwanne für die messtechnische Steuerung
- Temperaturmessfühler PT 100 1/3 DIN
- Gleichzeitige Anzeige am PC
- Kraftänderungen während der Messungen
- Vergangene Zeit
- Wert der Oberflächenspannung
- Datenaufzeichnung (nützlich für andere Ausarbeitungen)
- Wertänderung der Umrandungsplatte (falls abweichend vom Standard)
- Auswahl eines manuellen oder automatischen Systems zur Bestimmung des Endpunkts einer Messung
Spezifikation
Digitales Tensiometer | |
Messung der Oberflächenspannung von Flüssigkeiten | |
Abmessungen der Glasplatte: 24 x 24 x 0.15 mm |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.