Learn More
BD Difco™ Sabouraud-Dextrose-Agar
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
10 kg
Verpackungsart:
Eimer
Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
10 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Difco™ Sabouraud-Dextrose-Agar ist ein dehydriertes Kulturmedium, das in qualitativen Verfahren zur Kultivierung pathogener und nicht pathogener Pilze, insbesondere Dermatophyten, verwendet wird.
- Die Zugabe von Antibiotika ist eine Modifikation zur Erhöhung der bakteriellen Hemmung.
- Der niedrige pH-Wert von etwa 5.6 ist günstig für das Wachstum von Pilzen und leicht hemmend gegenüber kontaminierenden Bakterien in klinischen Proben.
- Die allgemeinen Kapitel 61 und 62 des USP beschreiben Testmethoden für die Verwendung von Sabouraud-Dextrose-Agar bei der Durchführung von mikrobiellen Enumerationstests und Tests zur Isolierung von Candida albicans aus nicht sterilen pharmazeutischen Produkten.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | BAM, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, USP |
| Farbe | Beige |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 25 °C |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | Sabouraud-Dextrose-Agar |
| Produkttyp | Agar |
| Zusammensetzung | Peptid-Verdau von Tiergewebe 5 g/l, pankreatischer Verdau von Casein 5 g/l, Dextrose 40 g/l, Agar 15 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Züchtung von pathogenen und nicht-pathogenen Pilzkulturen, insbesondere Dermatophyten |
| Verpackungsart | Eimer |
| Menge | 10 kg |