Learn More
Diethylphthalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
20.40 € - 254.27 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 84-66-2 |
---|---|
Summenformel | C12H14O4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 222.24 |
MDL-Nummer | MFCD00009111 |
InChI-Schlüssel | FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | diethyl phthalate, phthalic acid diethyl ester, ethyl phthalate, anozol, neantine, phthalol, solvanol, diethyl o-phthalate, palatinol a, placidol e |
PubChem CID | 6781 |
ChEBI | CHEBI:34698 |
IUPAC-Name | Diethylbenzol-1,2-Dicarboxylat |
SMILES | CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10376080
|
Thermo Scientific
114520250 |
25 mL | Glasflasche |
20.40 €
25 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10569410
|
Thermo Scientific Acros
114520010 |
1 L | Glasflasche |
49.04 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10714801
|
Thermo Scientific Acros
114520025 |
2.5 L | Glasflasche |
95.37 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10443825
|
Thermo Scientific Acros
114520100 |
10 L | Plastikeimer |
254.27 €
10 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
84-66-2 | |
222.24 | |
FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N | |
6781 | |
Diethylbenzol-1,2-Dicarboxylat |
C12H14O4 | |
MFCD00009111 | |
diethyl phthalate, phthalic acid diethyl ester, ethyl phthalate, anozol, neantine, phthalol, solvanol, diethyl o-phthalate, palatinol a, placidol e | |
CHEBI:34698 | |
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC |
Spezifikation
Diethyl phthalate | |
84-66-2 | |
298.0°C to 299.0°C | |
Echt | |
C12H14O4 | |
MFCD00009111 | |
15,7483 | |
diethyl phthalate, phthalic acid diethyl ester, ethyl phthalate, anozol, neantine, phthalol, solvanol, diethyl o-phthalate, palatinol a, placidol e | |
FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N | |
Diethylbenzol-1,2-Dicarboxylat | |
6781 | |
12 mPa.s (20°C) | |
99% |
99% | |
1.1180g/mL | |
156°C | |
98.5% min. (GC) | |
1.5010 to 1.5030 | |
09,798 | |
1.118 | |
Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether,acetone,,benzene,chloroform,carbon tetrachloride | |
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC | |
222.24 | |
CHEBI:34698 | |
222.24 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 201-550-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TI1050000
missing translation for 'tsca' : TSCA