Learn More
Diethylphthalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10569410
Diethylphthalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10569410
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10569410
Marke: Thermo Scientific Acros 114520010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84-66-2
Summenformel C12H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 222.24
MDL-Nummer MFCD00009111
InChI-Schlüssel FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl phthalate, phthalic acid diethyl ester, ethyl phthalate, anozol, neantine, phthalol, solvanol, diethyl o-phthalate, palatinol a, placidol eMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6781
ChEBI CHEBI:34698
IUPAC-Name Diethylbenzol-1,2-Dicarboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl phthalate
Namenshinweis 99%
Dichte 1.1180g/mL
Siedepunkt 298.0°C to 299.0°C
Flammpunkt 156°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5010 to 1.5030
Menge 1 L
Beilstein 09,798
Merck Index 15,7483
Relative Dichte 1.118
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether,acetone,,benzene,chloroform,carbon tetrachloride
Viskosität 12 mPa.s (20°C)
Formelmasse 222.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0444150 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number114520250,114520025,114520100,114520010
ChargennummerA0420973 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2023 Catalog Number114520250,114520025,114520100,114520010
ChargennummerA0416398 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number114520250,114520025,114520100,114520010
ChargennummerA0444150 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2022 Catalog Number114520250,114520025,114520100,114520010
ChargennummerA0437061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number114520250,114520025,114520100,114520010
Name des Produkts
Diethylphthalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >