Learn More
Diethylphthalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10376080 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
10 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10376080
Marke: Thermo Scientific 114520250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 84-66-2 | C12H14O4 | 222.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84-66-2
Summenformel C12H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 222.24
MDL-Nummer MFCD00009111
InChI-Schlüssel FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl phthalate, phthalic acid diethyl ester, ethyl phthalate, anozol, neantine, phthalol, solvanol, diethyl o-phthalate, palatinol a, placidol e
PubChem CID 6781
ChEBI CHEBI:34698
IUPAC-Name Diethylbenzol-1,2-Dicarboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl phthalate
Namenshinweis 99%
Dichte 1.1180g/mL
Siedepunkt 298.0°C to 299.0°C
Flammpunkt 156°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5010 to 1.5030
Menge 25 mL
Beilstein 09,798
Merck Index 15,7483
Relative Dichte 1.118
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether,acetone,,benzene,chloroform,carbon tetrachloride
Viskosität 12 mPa.s (20°C)
Formelmasse 222.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit