Learn More
Diclazuril, MedChemExpress
MedChemExpress Diclazuril (R-64433), a benzeneacetonitrile derivative, is a potent and orally active anticoccidial agent. Diclazuril can be used for the research of certain infectious and parasitic diseases, including coccidiosis, acute toxoplasmosis, equine protozoal pyoencephalitis (EPM) et.al.
Marke:  Medchem Express HY-B0357
Encompass_Preferred
Artikelnummer. 16458256
  • 70.20 € / 100 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Diclazuril (R-64433), a benzeneacetonitrile derivative, is a potent and orally active anticoccidial agent. Diclazuril can be used for the research of certain infectious and parasitic diseases, including coccidiosis, acute toxoplasmosis, equine protozoal pyoencephalitis (EPM) et.al.
Spezifikation
Spezifikation
Diclazuril
101831-37-2
100 mg
C17H9Cl3N4O2
R-64433
O=C(NC1=O)N(N=C1)C2=CC(Cl)=C(C(C#N)C3=CC=C(Cl)C=C3)C(Cl)=C2
407.64
Research
Solid
Off-White
Research
COVID-19-immunoregulation
DMSO : 25 mg/mL (61.33 mM; Need ultrasonic)
407.64
98.0%
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Diclazuril, MedChemExpress