Learn More
Dextransulfat-Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dextran Sulfate Sodium Salt |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 40,000- 50,000 Kd |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
230228A | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | J14489.22,J14489.18,J14489.09 |
230228 | Analysenzertifikat | 09/05/2023 | J14489.22,J14489.18,J14489.09 |
187742 | Analysenzertifikat | 27/11/2022 | J14489.22,J14489.18,J14489.09 |
178017 | Analysenzertifikat | 27/11/2022 | J14489.22,J14489.18,J14489.09 |
207446 | Analysenzertifikat | 24/06/2022 | J14489.22,J14489.18,J14489.09 |
Name des Produkts
Dextransulfat-Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur