Learn More
Dextransulfat-Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15885118
Dextransulfat-Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15885118 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
50 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 15885118
Marke: Thermo Scientific J14489.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 9011-18-1
Summenformel (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Molekulargewicht (g/mol) 40,000
MDL-Nummer MFCD00081551
InChI-Schlüssel BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesinMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
IUPAC-Name Ethyl-4-Aminobenzoat
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dextran Sulfate Sodium Salt
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Formelmasse 40,000- 50,000
Verpackung Kunststoffflasche
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer230228A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberJ14489.22,J14489.18,J14489.09
Chargennummer230228 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberJ14489.22,J14489.18,J14489.09
Chargennummer187742 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2022 Catalog NumberJ14489.22,J14489.18,J14489.09
Chargennummer178017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2022 Catalog NumberJ14489.22,J14489.18,J14489.09
Chargennummer207446 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2022 Catalog NumberJ14489.22,J14489.18,J14489.09
Name des Produkts
Dextransulfat-Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals >