Learn More
KGW Isotherm™ Dewar große Isolierkolben
Für Lagerung und den Transport temperaturempfindlicher Trockengüter wie Trockeneis. KGW Isotherm™ Dewar große Isolierflaschen haben ein robustes Design aus Borosilikatglas 3.3.
764.00 € - 1345.00 €
Spezifikation
Kappentyp | lose verpackt |
---|---|
Farbe | Blau |
Basismaterial | Borosilikatglas |
Material | Aluminium |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Labortechnik, Medizintechnik |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Innentiefe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Innentiefe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10310972
|
KGW Isotherm™
1246 |
40 l | 780 mm | 650 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10403501
|
KGW Isotherm™
1241 |
7 l | 385 mm | 275 mm |
764.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10382801
|
KGW Isotherm™
1243 |
14 l | 610 mm | 500 mm |
932.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Große Öffnung
- Isolierter Deckel (einschließlich Griff)
- Standardausführung komplett versilbert
- Schnellspannklemme (separat erhältlich)
Spezifikation
lose verpackt | |
Borosilikatglas | |
Labortechnik, Medizintechnik |
Blau | |
Aluminium | |
Deckelgriff/zwei Griffe |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
KGW Isotherm™ Dewar große Isolierkolben