Learn More
KGW Isotherm™ Dewar große Isolierkolben
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7 l
14 l
40 l
Höhe (metrisch):
385 mm
610 mm
780 mm
Innentiefe (metrisch):
275 mm
500 mm
650 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Große Öffnung
- Isolierter Deckel (einschließlich Griff)
- Standardausführung komplett versilbert
- Mit Schnellverschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Kappentyp | lose verpackt |
| Farbe | Blau |
| Innentiefe (metrisch) | 650 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 355 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Labortechnik, Medizintechnik |
| Höhe (metrisch) | 780 mm |
| Enthält | Deckelgriff/zwei Griffe |
| Basismaterial | Borosilikatglas |
| Kapazität (metrisch) | 40 l |
| Material | Aluminium |