Learn More
DETA NONOat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10056163
DETA NONOat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10056163
100 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10056163
Marke: Thermo Scientific Acros 328651000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 146724-94-9
Summenformel C4H13N5O2
Molekulargewicht (g/mol) 163.2
MDL-Nummer MFCD00278808
InChI-Schlüssel HMRRJTFDJAVRMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym deta nonoate, noc-18, deta-nonoate, diethylenetriamine nonoate, 2,2'-hydroxynitrosohydrazino bis-ethanamine, aeed/no, 1,1-bis 2-aminoethyl-2-hydroxy-3-oxotriazane, 3,3-bis aminoethyl-1-hydroxy-2-oxo-1-triazene, detanonoate, 1-hydroxy-2-oxo-3,3-bis 3-aminoethyl-1-triazeneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1606
ChEBI CHEBI:50154
IUPAC-Name N-[Bis(2-aminoethyl)amino]-N-hydroxynitrous amid
SMILES C(CN(CCN)N(N=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DETA NONOate
Schmelzpunkt 98.0°C to 106.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol
Formelmasse 163.2
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0408841 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0414204 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0413116 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0409775 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0411445 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DETA NONOate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
DETA NONOat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >