Learn More
DETA NONOat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10245721
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 146724-94-9
Summenformel C4H13N5O2
Molekulargewicht (g/mol) 163.2
MDL-Nummer MFCD00278808
InChI-Schlüssel HMRRJTFDJAVRMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym deta nonoate, noc-18, deta-nonoate, diethylenetriamine nonoate, 2,2'-hydroxynitrosohydrazino bis-ethanamine, aeed/no, 1,1-bis 2-aminoethyl-2-hydroxy-3-oxotriazane, 3,3-bis aminoethyl-1-hydroxy-2-oxo-1-triazene, detanonoate, 1-hydroxy-2-oxo-3,3-bis 3-aminoethyl-1-triazene
PubChem CID 1606
ChEBI CHEBI:50154
IUPAC-Name N-[Bis(2-aminoethyl)amino]-N-hydroxynitrous amid
SMILES C(CN(CCN)N(N=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DETA NONOate
Schmelzpunkt 98.0°C to 106.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol
Formelmasse 163.2
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DETA NONOate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.