Learn More
Endothelial Lipase Antibody (OTI1D9), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-71309MFV610
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Endothelial Lipase Monoclonal antibody specifically detects Endothelial Lipase in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
Endothelial Lipase | |
Monoclonal | |
mFluor Violet 610 SE | |
50mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Immunogen affinity purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Flow Cytometry | |
OTI1D9 | |
Flow Cytometry | |
EC 3.1.1, EC 3.1.1.3, EDLendothelial lipase, ELlipoprotein lipase H, Endothelial cell-derived lipase, lipase, endothelial, PRO719 | |
Full length human recombinant protein of human LIPG (NP_006024) produced in HEK293T cell. | |
0.1 mL | |
Autophagy, Cholesterol Metabolism, Endothelial Cell Markers, Lipid and Metabolism, Microautophagy, Unfolded Protein Response | |
9388 | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG2b |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Endothelial Lipase Antibody (OTI1D9), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; mFluor Violet 610 SE
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur