Learn More
Dehydroessigsäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10763641
Dehydroessigsäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10763641
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10763641
Marke: Thermo Scientific Acros 111940050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 520-45-6
Summenformel C8H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
MDL-Nummer MFCD00066709
InChI-Schlüssel PGRHXDWITVMQBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dehydroacetic acid, 3-acetyl-6-methyl-2h-pyran-2,4 3h-dione, methylacetopyronone, dehydracetic acid, biocide 470f, acetic acid, dehydro, 3-acetyl-6-methyl-2,4-pyrandione, 2h-pyran-2,4 3h-dione, 3-acetyl-6-methyl, 3-acetyl-6-methyl-pyran-2,4-dione, 3-acetyl-6-methyldihydropyrandione-2,4Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 122903
IUPAC-Name 3-Acetyl-6-methylpyran-2,4-dion
SMILES CC1=CC(=O)C(C(=O)O1)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dehydroacetic acid
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 109,0 bis 112,0 °C
Farbe Cremefarben oder Gelb
Siedepunkt 270.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 17, 559
Merck Index 15, 2869
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <0.1% (25 c). Other solubilities: 22g/100g acetone- 18g/100g benzene (25 c),5g/100g methanol- 3g/100g ccl4 (25 c),3g/100g ethanol- 0.7g/100g n-heptane (25 c),1.7g/100g propylene glycol- 5g/100g ether (25 c)
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0454945 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number111941000,111945000,111940050
ChargennummerA0421505 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number111941000,111945000,111940050
ChargennummerA0402989 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number111941000,111945000,111940050
ChargennummerA0333114 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number111941000,111945000,111940050
ChargennummerA0421517 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2022 Catalog Number111941000,111945000,111940050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dehydroacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Name des Produkts
Dehydroessigsäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals >