Learn More
Vinylacetat, 99 %, stab. mit 8–12 ppm Hydrochinon, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11463890
Vinylacetat, 99 %, stab. mit 8–12 ppm Hydrochinon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463890
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Artikelnummer. 11463890
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16247.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vinyl acetate is used in the preparation of polyvinyl acetate emulsions and polyvinyl alcohol. It acts as a precursor to polyvinyl acetate. It serves as an ingredient in furniture-glue. It is also used to prepare copolymers with other monomers such as ethylene, acrylic acid. Further, it is used to make adhesives, paints and plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Vinylacetat wird bei der Herstellung von Polyvinylacetat-Emulsionen und Polyvinylalkohol verwendet. Es fungiert als Präkursor von Polyvinylacetat. Es dient als Zutat in Möbelleim. Es wird auch zur Präparation von Copolymeren mit anderen Monomeren wie Ethylen und Acrylsäure verwendet. Darüber hinaus wird es zur Herstellung von Klebstoffen, Farben und Kunststoffen verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidationsmitteln, Peroxiden, Chlorsulfonsäure, Ethylenimin, Salzsäure, Oleum, Salpetersäure, Schwefelsäure und 2-aminoethanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-05-4
Summenformel C4H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
MDL-Nummer MFCD00008713
InChI-Schlüssel XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
PubChem CID 7904
ChEBI CHEBI:46916
IUPAC-Name Ethenylacetat
SMILES CC(=O)OC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vinyl acetate
Namenshinweis stabilized with 8 to 12ppm hydroquinone
Schmelzpunkt -100°C
Dichte 0.932
Siedepunkt 72°C to 73°C
Flammpunkt −8°C (18°F)
Geruch Sweet
Strukturformel CH2=CHO2CCH3
Brechungsindex 1.396
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1301
Beilstein 1209327
Merck Index 14,9992
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 86.09
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0460733 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2024 Catalog NumberA16247.AE,A16247.0F,A16247.AP
Chargennummer10237784 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog NumberA16247.AE,A16247.0F,A16247.AP
ChargennummerA0449915 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/01/2024 Catalog NumberA16247.AE,A16247.0F,A16247.AP
Chargennummer10152505 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16247.AE,A16247.0F,A16247.AP
Chargennummer10103008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16247.AE,A16247.0F,A16247.AP
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vinyl acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Vinyl acetate
Name des Produkts
Vinylacetat, 99 %, stab. mit 8–12 ppm Hydrochinon, Thermo Scientific Chemicals >