Learn More
Fisherbrand™ 96-Well Mikrotiterplatten aus PP (Polypropylen)
315.32 € - 321.06 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Deckel | Without Lid |
Array | 8 x 12 |
Farbe | Clear |
Zur Verwendung mit (Geräte) | SPE, HPLC, MS, liquid handling, automation, robotics |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12439307
![]() |
Fisherbrand™
219006 |
321.06 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||||
12449307
![]() |
Fisherbrand™
219008 |
1 mL |
315.32 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Unique, patented sealing cap allows penetration of a needle through the cap into each well, minimising coring of the needle as the base of each well of the cap has been reduced in thickness
- Choice of volumes, all with same external dimensions
- Manufactured from inert polypropylene giving heat and solvent resistant qualities
- Conical well base aids sample concentration, reconstitution and centrifugation
- Small radius on all corners to prevent sample precipitation and improve concentration
- DNase and RNase free Applications include SPE, HPLC, MS, liquid handling, automation, robotics.
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
SPE, HPLC, MS, liquid handling, automation, robotics | |
96 | |
Non-treated | |
Yes | |
50 | |
127.6 mm | |
44 mm |
Without Lid | |
Clear | |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
Square, Conical Bottom (V-well) | |
Sample storage, GC-MS applications | |
Yes | |
85.5 mm | |
8.25 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Fisherbrand™ 96-Well Mikrotiterplatten aus PP (Polypropylen)