Learn More
Thermo Scientific™ VLP120 Ölvakuumpumpe
Die Thermo Scientific VLP120 Ölvakuumpumpe kann zur maximalen Rückgewinnung der gelösten Substanzen mit allen SpeedVac-Konzentrations- und Gefriertrocknungssystemen eingesetzt werden.
4301.40 € - 6311.40 €
Spezifikation
Typ | Tiefvakuumölpumpe |
---|---|
Vakuumeinlassanschluss | 12,7 OD |
Breite (angloamerikanisch) | 6 in. |
Breite (metrisch) | 160 mm |
Produktcode | Marke | Verdrängung | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verdrängung | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13162053
|
Thermo Scientific™
VLP120-230 |
116 l/min (bei 60 Hz); 97 l/min (bei 50Hz) | 230 V |
4395.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10214832
|
Thermo Scientific™
VLP200-230 |
195 l/min (bei 60 Hz); 162 l/min (bei 50Hz) | 230 V |
5085.30 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10145182
|
Thermo Scientific™
VLP285-230 |
283 ml/min (bei 60 Hz); 237 l/min (bei 50Hz) | 230 V |
6311.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10041442
|
Thermo Scientific™
VLP80-230 |
76 l/min (bei 60 Hz); 62 l/min (bei 50Hz) | 230 V |
4301.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific VLP120 Ölvakuumpumpe kann zur maximalen Rückgewinnung der gelösten Substanzen mit allen SpeedVac-Konzentrations- und Gefriertrocknungssystemen eingesetzt werden.
- Die Gasballast-Steuerung mit drei Positionen optimiert die Pumpenleistung für alle Anwendungen
- Das große, seitliche Schauglas ermöglicht auf einen Blick die komfortable Überprüfung des Ölstands
- Zum Lieferumfang aller Drehschieber-Ölpumpen gehört standardmäßig: Öldampfabscheider (OME190) Zwei Ölfilter (MF190) Schnellwechselkit
Spezifikation
Tiefvakuumölpumpe | |
12,7 OD | |
6 in. | |
160 mm |