Learn More
Thermo Scientific™ VLP120 Ölvakuumpumpe
Die Thermo Scientific VLP120 Ölvakuumpumpe kann zur maximalen Rückgewinnung der gelösten Substanzen mit allen SpeedVac-Konzentrations- und Gefriertrocknungssystemen eingesetzt werden.
Marke:  Thermo Scientific™ VLP285-230
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10145182
  • 6311.40 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Description
Die Thermo Scientific VLP120 Ölvakuumpumpe kann zur maximalen Rückgewinnung der gelösten Substanzen mit allen SpeedVac-Konzentrations- und Gefriertrocknungssystemen eingesetzt werden.
Eigenschaften:
  • Die Gasballaststeuerung mit drei Positionen optimiert die Pumpenleistung für alle Anwendungen
  • Das große, seitliche Schauglas ermöglicht auf einen Blick die komfortable Überprüfung des Ölstands
Zum Lieferumfang aller Drehschieber-Ölpumpen gehört standardmäßig:
  • Öldampfabscheider (OME190)
  • Zwei Ölfilter (MF190)
  • Schnellwechselkit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
VLP285; 230 V 50 Hz
283 ml/min (bei 60 Hz); 237 l/min (bei 50Hz)
1 L
12,7 OD
160 mm
260 mm
470 mm
26 kg
230 V
Tiefvakuumölpumpe
Vakuumkonzentrator
1,5 mtorr/1,95 x 10³ mbar
6 in.
11 in.
19 in.
58 lb.
230 V / 50 Hz
50 Hz
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
View accessory products
Special Offers
Special Offers