Learn More
Thermo Scientific™ VLP120 Ölvakuumpumpe
Die Thermo Scientific VLP120 Ölvakuumpumpe kann zur maximalen Rückgewinnung der gelösten Substanzen mit allen SpeedVac-Konzentrations- und Gefriertrocknungssystemen eingesetzt werden.
Marke: Thermo Scientific™ VLP120-230
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Thermo Scientific VLP120 Ölvakuumpumpe kann zur maximalen Rückgewinnung der gelösten Substanzen mit allen SpeedVac-Konzentrations- und Gefriertrocknungssystemen eingesetzt werden.
Eigenschaften:- Die Gasballaststeuerung mit drei Positionen optimiert die Pumpenleistung für alle Anwendungen
- Das große, seitliche Schauglas ermöglicht auf einen Blick die komfortable Überprüfung des Ölstands
Zum Lieferumfang aller Drehschieber-Ölpumpen gehört standardmäßig:
- Öldampfabscheider (OME190)
- Zwei Ölfilter (MF190)
- Schnellwechselkit
Spezifikation
VLP120; 230 V 50 Hz | |
116 l/min (bei 60 Hz); 97 l/min (bei 50Hz) | |
1,5 mtorr/1,95 x 10³ mbar | |
6 in. | |
9 in. | |
17 in. | |
48 lb. | |
230 V / 50 Hz | |
50 Hz |
Tiefvakuumölpumpe | |
0,7 L | |
12,7 OD | |
160 mm | |
230 mm | |
420 mm | |
22 kg | |
230 V |