Learn More
Cytiva DEAE-Sepharose™ Medium
Entwickelt für die Chromatographie auf Prozessniveau
Marke:  Cytiva 17-0710-01
Artikelnummer. 11584935
  • 792.00 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Schwacher Anionenaustauscher mit ausgezeichneten Fließeigenschaften
  • Hohe Austauschkapazität für Proteine aller pI-Werte
  • Als Ionenaustauschgruppe wird Diethylaminoethyl verwendet. Dieser Stoff behält seine Ladung bei und hält eine konstant hohe Austauschkapazität über den gesamten Arbeitsbereich, pH 3 bis 9, seine Austauschkapazität aufrecht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 Millimolar N-Methylpiperazin, 20 Millimolar Piperazin, 20 Millimolar L-Histidin, 20 Millimolar Bis-Tris, 20 Millimolar Bis-Tris Propan, 20 Millimolar Triethanolamin, 20 Millimolar Tris, 50 Millimolar N-Methyldiethanolamin, 20 Millimolar Diethanolamin bei pH-Wert 8.4, 20 Millimolar 1,3-Diaminopropan, 20 Millimolar Ethanolamin, 20 Millimolar Piperazin, 20 Millimolar 1,3-Diaminoprompionat
500 ml
Diethylaminoethyl
45 bis 165 μm
4 bis 30 °C
DEAE-Sepharose
DEAE Sepharose CL-6B Medien
<150 cm/h
3 bis 9
6 % hochvernetzte Agarose
Verarbeitungsskalierte Chromatographie
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva DEAE-Sepharose™ Medium > 500 ml