Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Sorbitol, 97 % Artikelnummer.: 10396820
Thermo Scientific Chemicals D-Sorbitol, 97 %
Artikelnummer. 10396820
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10396820
Marke: Thermo Scientific Chemicals 132730010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-70-4
Summenformel C6H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
MDL-Nummer MFCD00004708
InChI-Schlüssel FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5S)-Hexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Sorbitol
Schmelzpunkt 95.0°C to 99.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (on anhydrous substance) (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 kg
Beilstein 1533
Merck Index 158851
Spezifischer Drehzustand + 4.00 (20.00°C per eur. pharm.)
Spezifische Drehung + 4.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in acetic acid, soluble in glycerol and propylene glycol, slightly soluble in methanol, ethanol, phenol,, acetamide, acetone, dmf and pyridine, practically insoluble in most other org. sol
Formelmasse 182.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Granulares weißes Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468176 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2024 Catalog Number132730100,132730025,132730010,132731000,132735000,132730050
ChargennummerA0465890 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2024 Catalog Number132730100,132730025,132730010,132731000,132735000,132730050
ChargennummerA0463008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2024 Catalog Number132730100,132730025,132730010,132731000,132735000,132730050
ChargennummerA0459526 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2024 Catalog Number132730100,132730025,132730010,132731000,132735000,132730050
ChargennummerA0441821 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2023 Catalog Number132730100,132730025,132730010,132731000,132735000,132730050
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D-Sorbitol, 97 % >