Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Sorbitol, 98 % Artikelnummer.: 11357868
Thermo Scientific Chemicals D-Sorbitol, 98 %
Artikelnummer. 11357868
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11357868
Marke: Thermo Scientific Chemicals 036404.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
D-sorbitol is added to food products as sweetener. It is also used in industrial and medical applications. Sorbitol often is applied in modern cosmetics as a humectant and thickener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-70-4
Summenformel C6H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 182.172
MDL-Nummer MFCD00004708
InChI-Schlüssel FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5S)-Hexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Sorbitol
Schmelzpunkt 98°C to 100°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 500 g
Beilstein 1721899
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,acetone and DMF.
Formelmasse 182.17
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP26L034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/03/2025 Catalog Number036404.A3,036404.36
ChargennummerZ10K031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog Number036404.A3,036404.36
ChargennummerX15K005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog Number036404.A3,036404.36
ChargennummerU02K024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2024 Catalog Number036404.A3,036404.36
ChargennummerS10K051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2024 Catalog Number036404.A3,036404.36
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D-Sorbitol, 98 % >