Learn More
D-Lysine, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Acros 469950010
74.30 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17720719
  • 74.67 € / 1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
D-Lysine
923-27-3
Beige bis weiß
C6 H14 N2 O2
00008234
(R)-2,6-Diaminohexanoic acid
LYSINE
146.19
Kristallines Pulver
Keine besonderen Anforderungen
218°C
311°C
Conforms
Glasflasche
-12° to -16°
≤5 %
(20°C, 589 nm) (c=1 aq. soln.)
1 g
Biowissenschaft
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
D-Lysine, Thermo Scientific™ > 1 g