Learn More
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter, ASTM
Zur Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten SI Analytics™ Ubbelohde-ASTM-Viskosimeter mit Ringmarkierungen zur Überprüfung durch manuelle Messungen.
Marke: SI Analytics™ 285400591
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für die manuelle und automatische Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten, Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten und für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
- Die empfohlene Mindestdurchflusszeit beträgt 200 Sekunden
- Mit Konstante für manuelle Messungen kalibriert
- Füllmenge von 15 bis 20 ml
Spezifikation
Ubbelohde ASTM-Viskosimeter | |
Ja | |
ISO 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446 | |
∼ 285 mm | |
15 bis 20 ml |
2000 bis 10.000 cSt | |
Kapillarröhrchen-Nr. IV, Konstante K = 10 | |
3,27 mm | |
Bestimmung der Viskosität von Newtonschen Flüssigkeiten |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter, ASTM > Viskositätsbereich: 2,000 bis 10,000 mm²/s
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur