Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Fruktose, 99 % Artikelnummer.: 10397430
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Fruktose, 99 %
Artikelnummer. 10397430
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10397430
Marke: Thermo Scientific Chemicals 161350010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
D(-)-Fructose, 99 %, C6H12O6, CAS-Nummer-57-48-7, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, Arabino-Hexulose, d--Fructose, d---Fructose, d-Levulose, Fructose, D, Furucton, Keto-d-Fructose, Krystar 300, Zucker, Obst, 500 g, Besteht Test, 98,5 % min, 31.321, CHEBI:48095, max. 50 ppm, weiß, 200-333-3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-48-7
Summenformel C6H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
InChI-Schlüssel BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Synonym d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
IUPAC-Name (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-on
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(-)-Fructose
Schmelzpunkt 103.0°C to 105.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% (70°C, 4 hrs) (vacuum) max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 kg
Beilstein 31,321
Merck Index 15,4302
Spezifischer Drehzustand − 92.25 (20.00°C c=10,H2O,on dry sub.)
Spezifische Drehung − 92.25
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,pyridine,ether,ethylamine,and methylamine
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number161350025,161355000,161350100,161350010
ChargennummerA0467017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2024 Catalog Number161350025,161350100,161355000,161350010
ChargennummerA0442041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/12/2023 Catalog Number161350025,161350100,161355000,161350010
ChargennummerA0457649 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2023 Catalog Number161350025,161350100,161355000,161350010
ChargennummerA0454366 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number161350025,161350100,161355000,161350010
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Fruktose, 99 % >