Learn More
D(-)-Fruktose, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15219315
D(-)-Fruktose, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15219315
5 kg
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 15219315
Marke: Thermo Scientific Acros 451960050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-48-7
Summenformel C6H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
InChI-Schlüssel BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Synonym d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
IUPAC-Name (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-on
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(-)-Fructose
Schmelzpunkt 103.0°C to 105.0°C
Glührückstand 0.5% max
Menge 5 kg
Merck Index 15,4302
Spezifische Drehung − 92.25
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,pyridine,ether,ethylamine,and methylamine
Formelmasse 180.16
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/07/2024 Catalog Number451960050,451960010,451962500
ChargennummerA0464002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/07/2024 Catalog Number451960050,451960010,451962500
ChargennummerA0453927 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number451960050,451960010,451962500
ChargennummerA0453926 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number451960050,451960010,451962500
ChargennummerA0399290 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number451960050,451960010,451962500
Name des Produkts
D(-)-Fruktose, Thermo Scientific Chemicals >